Learn More
Titanborid, Thermo Scientific Chemicals
60.10 CHF - 483.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12045-63-5 |
---|---|
Summenformel | B2Ti |
Molekulargewicht (g/mol) | 69.487 |
MDL-Nummer | MFCD00049595 |
InChI-Schlüssel | QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | titanium boride, |
PubChem CID | 131664302 |
IUPAC-Name | Bor; Titan |
SMILES | [B].[B].[Ti] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11381139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011364.18 |
50 g |
60.10 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11391139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011364.30 |
250 g |
172.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11371139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011364.A1 |
1 kg |
483.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Titanium boride is used in seals wear parts and cutting tools. It is used to make ballistic armour due to its high hardness. It is used to constitute composite materials in which the presence of the material serves to increase strength and fracture toughness of the matrix.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12045-63-5 | |
69.487 | |
QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N | |
131664302 | |
[B].[B].[Ti] |
B2Ti | |
MFCD00049595 | |
titanium boride, | |
Bor; Titan |
Spezifikation
Titanium Boride | |
12045-63-5 | |
B2Ti | |
titanium boride, | |
QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N | |
Bor; Titan | |
131664302 | |
4.38 |
3225°C | |
Pulver | |
MFCD00049595 | |
Soluble in hydrogen peroxide and sulfuric acid. | |
[B].[B].[Ti] | |
69.487 | |
69.5 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-961-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen