Beschreibung
Titanium boride is used in seals wear parts and cutting tools. It is used to make ballistic armour due to its high hardness. It is used to constitute composite materials in which the presence of the material serves to increase strength and fracture toughness of the matrix.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Titanium Boride |
Schmelzpunkt | 3225°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 50 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hydrogen peroxide and sulfuric acid. |
Formelmasse | 69.5 |
Dichte | 4.38 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A23M26 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011364.30,011364.A1,011364.18,011395.A1 |
W01C014 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011364.30,011364.A1,011364.18,011395.A1 |
T23F014 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011364.30,011364.A1,011364.18,011395.A1 |
G19P50 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011364.30,011364.A1,011364.18,011395.A1 |
J29T027 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011364.30,011364.A1,011364.18,011395.A1 |