Learn More
Bel Art™ GESTELL 12 KULTURROEHRCHEN 25CM² 25CM²
Verhindert den Dominoeffekt von sich gegenseitig fällenden Kolben
90.35 CHF - 98.10 CHF
Spezifikation
Produkttyp Kolbengestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe White
Aufnahmevermögen Kolben (12)
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Positionen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Positionen Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11722016
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F18970-0001
12 50 bis 75 ml Zellkulturflaschen mit flacher Seite
98.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11732016
Unterlagen ansehen
Bel Art™
F18970-0002
5 Kolben von 250 bis 260 ml
90.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Diese Polypropylengestelle fassen Gewebekulturkolben mit 25 cm3, 75 cm3, 50 ml75 oder 250bis 260 ml oder ähnlicher Größe in vertikaler Position
  • Rechteckige Löcher in der oberen und mittleren Platte stabilisieren die Kolben und verhindern so ein Kippen
  • Einfache Organisation von Kolben für eine verbesserte Verarbeitung und die Vermeidung von Fehlern bei der Sammlung gebrauchter Medien, für den Medienwechsel, für das Waschen von Zellen-Monolayern, für die Trypsinisierung und beim Säen von Zellen
  • Die Griffe an jedem Ende erleichtern die Gestellhandhabung und ermöglichen den sicheren Transport von Kolben zum Inkubator
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
Kolbengestell
White
Polypropylen
3 Tiers
Non-sterile
Autoklavierbar
Kolben (12)
Rectangular
Yes, When Empty
121 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ GESTELL 12 KULTURROEHRCHEN 25CM² 25CM²