Learn More
Bel Art™ GESTELL 12 KULTURROEHRCHEN 25CM² 25CM²
Verhindert den Dominoeffekt von sich gegenseitig fällenden Kolben
Marke:  Bel Art™ F18970-0002
77.30 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11732016
  • 90.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Diese Polypropylengestelle fassen Gewebekulturkolben mit 25 cm3, 75 cm3, 50 ml75 oder 250bis 260 ml oder ähnlicher Größe in vertikaler Position
  • Rechteckige Löcher in der oberen und mittleren Platte stabilisieren die Kolben und verhindern so ein Kippen
  • Einfache Organisation von Kolben für eine verbesserte Verarbeitung und die Vermeidung von Fehlern bei der Sammlung gebrauchter Medien, für den Medienwechsel, für das Waschen von Zellen-Monolayern, für die Trypsinisierung und beim Säen von Zellen
  • Die Griffe an jedem Ende erleichtern die Gestellhandhabung und ermöglichen den sicheren Transport von Kolben zum Inkubator
  • Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
Spezifikation
Kolbengestell
Autoklavierbar
Kolben (5)
5
3 Tiers
Non-sterile
Je 1
29.7 x 12.5 x 13.2 cm
12,5 cm
5 x 1
Weiß
Polypropylen
Rectangular
Yes, When Empty
Kolben von 250 bis 260 ml
121 °C
29,7 cm
13,2 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel Art™ GESTELL 12 KULTURROEHRCHEN 25CM² 25CM² > Kann verwendet werden mit: 260 ml-Kolben