Learn More
Sampling Systems™ Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse
Entwickelt für Kunden, die akkurate Einzeldosisproben in kleinen Volumina benötigen. Die Sampling Systems™ Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse ist ideal für eine breite Palette von frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke:  Sampling Systems™ 1500W-12
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15889271
  • 93.85 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Probenahme von Pulvern und Granulaten mit kleinem Volumen.
  • Chemikalienbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316L.
  • Verschiedene Probengrößen können mit demselben Probenehmer entnommen werden
  • Tipps für die Verwendung mit Probekammern vom Typ 1 oder Typ 2
Spezifikation
Spezifikation
Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse
1,2 mL
14,5 mm
Edelstahl (316L)
6 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Sampling Systems™ Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse > Kapazität: 1.2 ml