Dokumentation
Scientific Resources
Application Notes
- 1
- 2
Reduzieren Sie die Menge der im Labor verwendeten Reagenzien, indem Sie diese Platten und Module mit kovalenten Bindungsoberflächen verwenden.
Marke: Thermo Scientific™ 478042
330.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Reduzieren Sie die Menge der im Labor verwendeten Reagenzien mit Thermo Scientific™ Platten und Modulen mit kovalenten Bindungsoberflächen.
Kovalente Oberflächen (Thermo Scientific™ CovaLink™ und Immobilizer Amino)
Immobilizer ist ein Warenzeichen von Exiqon A/S, Vedbaek, Dänemark. Das Produkt wird in Lizenz von Exiqon A/S hergestellt und unterliegt EP 08 20483 sowie ausländischen Patentanmeldungen und Patenten.
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
96 | |
Kovalente Bindung | |
Runder, flacher Boden (F-Well) | |
5 | |
Peptiden |
Kolorimetrisch | |
30 Kartons | |
Festmodul F8 (x12) im Rahmen | |
400 μl | |
100 μl | |
400 μl | |
30 | |
Unspezifiziert |
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
186015 | Konformitätsbescheinigung | 09/05/2025 | 478042 |
174435 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 478042 |
173171 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 478042 |
173356 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 478042 |
176795 | Konformitätsbescheinigung | 03/12/2024 | 478042 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind. Immobilizer ist eine Handelsmarke der Exiqon A/S, Vedbaek, Dänemark. Das Produkt wird unter Lizenz der Exiqon A/S hergestellt und unterliegt der EP 08 20483 sowie ausländischen Anmeldungen und Patenten.