Learn More
Zinn-Shot, 99.8  % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11365828
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn-Shot, 99.8  % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365828
2 kg, 2 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11365828
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010377.A3
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray shot
Dichte 7.31g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Menge 2 kg
Netzgröße 8-20. Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Shot
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62500195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number010377.22,010377.36,010377.A3
ChargennummerT30K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number010377.22,010377.36,010377.A3
ChargennummerQ01K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog Number010377.22,010377.36,010377.A3
ChargennummerZ13J042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2023 Catalog Number010377.22,010377.36,010377.A3
ChargennummerP09I031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog Number010377.22,010377.36,010377.A3
Name des Produkts
Zinn-Shot, 99.8  % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >