Learn More
Zinnselenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1315-06-6 | H2SeSn | 199.70 g/mol
135.00 CHF - 477.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1315-06-6 |
---|---|
Summenformel | SnSe |
Molekulargewicht (g/mol) | 197.65 |
MDL-Nummer | MFCD00054049 |
InChI-Schlüssel | MFIWAIVSOUGHLI-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | selenoxo-lambda~2~-stannane |
SMILES | [Se]=[SnH2] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11363477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018781.06 |
5 g |
135.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11353477
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018781.14 |
25 g |
477.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Tin selenide finds application in low- cost photovoltaics devices and memory-switching devices. It acts as a solid-state lubricant. It is also used for solar cells and anodes for lithium-ion batteries. Further, it is a narrow band-gap semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1315-06-6 | |
197.65 | |
MFIWAIVSOUGHLI-UHFFFAOYSA-N | |
[Se]=[SnH2] |
SnSe | |
MFCD00054049 | |
selenoxo-lambda~2~-stannane |
Spezifikation
Tin selenide | |
1315-06-6 | |
99.999% (metals basis) | |
MFCD00054049 | |
MFIWAIVSOUGHLI-UHFFFAOYSA-N | |
selenoxo-lambda~2~-stannane | |
197.65 |
861°C | |
3 bis 12 mm-Stücke | |
SnSe | |
Insoluble in water. Soluble in aqua regia,alkali sulfides,and alkali selenides. | |
[Se]=[SnH2] | |
197.65 |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 215-257-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen