Learn More
Zinnselenid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tin selenide finds application in low- cost photovoltaics devices and memory-switching devices. It acts as a solid-state lubricant. It is also used for solar cells and anodes for lithium-ion batteries. Further, it is a narrow band-gap semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin selenide |
Schmelzpunkt | 861°C |
Physikalische Form | 3 bis 12 mm-Stücke |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% (metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in aqua regia,alkali sulfides,and alkali selenides. |
Formelmasse | 197.65 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q30L009 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 018781.06,018781.14 |
M17I052 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 018781.06,018781.14 |
Z03F006 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 018781.06,018781.14 |
K09W037 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 018781.06,018781.14 |
F29S010 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 018781.06,018781.14 |