Learn More
Zinnpulver, -100 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11395828
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinnpulver, -100 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395828
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11395828
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010378.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin powder
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 g
Reinheit (%) 99.5%
Netzgröße −100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW23I019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2023 Catalog Number010381.QI,010378.22,010378.36
ChargennummerM17I042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010381.QI,010378.22,010378.36
ChargennummerX22G036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010381.QI,010378.22,010378.36
ChargennummerC15R008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010381.QI,010378.22,010378.36
ChargennummerW29D032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010381.QI,010378.22,010378.36
Name des Produkts
Zinnpulver, -100 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >