Learn More
Zinnstücke, Puratronic™, ≥99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15472297
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinnstücke, Puratronic™, ≥99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472297
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15472297
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045481.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin pieces
Farbe Silberfarben bis grau
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 g
Reinheit (%) ≥99.9999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU29K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2024 Catalog Number045481.14,045481.22,045481.06
ChargennummerX31J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog Number045481.14,045481.22,045481.06
ChargennummerT22I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2022 Catalog Number045481.14,045494.06,045481.22,045481.06
ChargennummerP28E010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2022 Catalog Number045481.14,045494.06,045481.22,045481.06
ChargennummerY02H046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number045481.14,045494.06,045481.22,045481.06
Name des Produkts
Zinnstücke, Puratronic™, ≥99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >