Learn More
Zinn-Shot, 3 mm (0.1 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341618
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn-Shot, 3 mm (0.1 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341618
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11341618
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011009.06
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-31-5 | Sn | 118.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin shot
Namenshinweis 3mm (0.1 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 g
Reinheit (%) 99.9999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Form Shot, tropfenförmig
Name des Produkts
Zinn-Shot, 3 mm (0.1 Zoll), Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >