Learn More
Zinn(IV)-Iodid, 99+ %, -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
137.00 CHF - 588.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7790-47-8 |
---|---|
Summenformel | H4I4Sn |
Molekulargewicht (g/mol) | 630.36 |
MDL-Nummer | MFCD00036272 |
InChI-Schlüssel | ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide |
PubChem CID | 24631 |
IUPAC-Name | Tetraiodostannan |
SMILES | [Sn].I.I.I.I |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10677074
|
Thermo Scientific Acros
388560100 |
10 g | Glasflasche |
137.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10434325
|
Thermo Scientific Acros
388560500 |
50 g | Glasflasche |
588.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-SäureChemische Identifikatoren
7790-47-8 | |
630.36 | |
ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N | |
24631 | |
[Sn].I.I.I.I |
H4I4Sn | |
MFCD00036272 | |
stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide | |
Tetraiodostannan |
Spezifikation
364°C | |
144°C | |
Braun | |
99% min. (Argentometry) | |
SnI4 | |
15, 8904 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,chloroform,ether and,carbon disulfide | |
[Sn].I.I.I.I | |
630.36 | |
626.31 |
Tin(IV) iodide | |
7790-47-8 | |
Pulver | |
H4I4Sn | |
MFCD00036272 | |
stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide | |
ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N | |
Tetraiodostannan | |
24631 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 232-208-4
- Tin(IV) iodide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.