Learn More
Zinn(IV)-Iodid, 99+ %, -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10677074
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn(IV)-Iodid, 99+ %, -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10677074
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10677074
Marke: Thermo Scientific Acros 388560100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7790-47-8 | H4I4Sn | 630.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-47-8
Summenformel H4I4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 630.36
MDL-Nummer MFCD00036272
InChI-Schlüssel ZBCVLXKKLMNLGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannic iodide, stannane, tetraiodo, tin iv iodide, tetraiodotin, tin tetraiodide, tin iodide, unii-8h688bw69x, tin iv iodide 1:4, tin-iv-iodide
PubChem CID 24631
IUPAC-Name Tetraiodostannan
SMILES [Sn].I.I.I.I
Spezifikation
Siedepunkt 364°C
Chemischer Name oder Material Tin(IV) iodide
Schmelzpunkt 144°C
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel SnI4
Merck Index 15, 8904
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,chloroform,ether and,carbon disulfide
Formelmasse 626.31
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465419 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number388560100,388560500
ChargennummerA0433667 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/03/2024 Catalog Number388560100,388560500
ChargennummerA0395811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2020 Catalog Number388560100,388560500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(IV) iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Zinn(IV)-Iodid, 99+ %, -10 mesh, Thermo Scientific Chemicals >