Learn More
Zinn(IV)-chlorid-Pentahydrat, 98+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10026-06-9 | Cl4H10O5Sn | 350.59 g/mol
44.00 CHF - 122.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10026-06-9 |
---|---|
Summenformel | Cl4H10O5Sn |
Molekulargewicht (g/mol) | 350.59 |
MDL-Nummer | MFCD00149864 |
InChI-Schlüssel | KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J |
Synonym | tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2oMehr anzeigen |
PubChem CID | 61442 |
IUPAC-Name | Tetrachlorostannan; Pentahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10751691
|
Thermo Scientific Acros
223691000 |
100 g | Glasflasche |
44.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10147793
|
Thermo Scientific Acros
223695000 |
500 g | Glasflasche |
122.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-SäureIdentifiants chimiques
10026-06-9 | |
350.59 | |
KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J | |
61442 | |
O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4] |
Cl4H10O5Sn | |
MFCD00149864 | |
tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2oMehr anzeigen | |
Tetrachlorostannan; Pentahydrat |
Spécification
Tin(IV) chloride pentahydrate | |
Extra Pure | |
Farblos bis hellgelb | |
98% min | |
SnCl4·5H2O | |
14, 8774 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4] | |
350.59 | |
350.57 | |
Extrarein |
56.0°C | |
10026-06-9 | |
Flüssigkeit | |
Cl4H10O5Sn | |
MFCD00149864 | |
tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o | |
KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J | |
Tetrachlorostannan; Pentahydrat | |
61442 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Tin(IV) chloride pentahydrate
Mention d'avertissement
- Gefahr
Catégorie de danger
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Mention de danger
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Conseils de prudence
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Enthält: Stannic chloride, pentahydrate
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.