Learn More
Zinn(IV)-chlorid-Pentahydrat, 98+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10751691
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn(IV)-chlorid-Pentahydrat, 98+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10751691
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10751691
Marke: Thermo Scientific Acros 223691000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10026-06-9 | Cl4H10O5Sn | 350.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10026-06-9
Summenformel Cl4H10O5Sn
Molekulargewicht (g/mol) 350.59
MDL-Nummer MFCD00149864
InChI-Schlüssel KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2oMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61442
IUPAC-Name Tetrachlorostannan; Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(IV) chloride pentahydrate
Schmelzpunkt 56.0°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98% min
Strukturformel SnCl4·5H2O
Merck Index 14, 8774
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 350.57
Reinheit (%) ≥98%
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472626 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 Catalog Number223691000,223695000
ChargennummerA0465422 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2024 Catalog Number223691000,223695000
ChargennummerA0460969 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog Number223691000,223695000
ChargennummerA0459534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number223691000,223695000
ChargennummerA0399891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number223691000,223695000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(IV) chloride pentahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Stannic chloride, pentahydrate
Name des Produkts
Zinn(IV)-chlorid-Pentahydrat, 98+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >