Learn More
Zinn(IV)-acetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2800-96-6 | C8H12O8Sn | 354.89 g/mol
50.40 CHF - 184.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 2800-96-6
Summenformel C8H12O8Sn
Molekulargewicht (g/mol) 354.89
MDL-Nummer MFCD00014976
InChI-Schlüssel YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin iv acetate, tin acetate, tetraacetoxystannane, tin-iv-acetate, acmc-20ajhv, tin 4+ ion tetraacetate, tetraacetoxytin, tin 4+ tetraacetate
PubChem CID 9863446
IUPAC-Name Zinn(4+); Tetraacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+4]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10421913
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
380050010
1 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10431913
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
380050050
5 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zinn(IV)-acetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals