Learn More
Zinn(IV)-acetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10421913
Zinn(IV)-acetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10421913
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10421913
Marke: Thermo Scientific Acros 380050010
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2800-96-6 | C8H12O8Sn | 354.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2800-96-6
Summenformel C8H12O8Sn
Molekulargewicht (g/mol) 354.89
MDL-Nummer MFCD00014976
InChI-Schlüssel YJGJRYWNNHUESM-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin iv acetate, tin acetate, tetraacetoxystannane, tin-iv-acetate, acmc-20ajhv, tin 4+ ion tetraacetate, tetraacetoxytin, tin 4+ tetraacetate
PubChem CID 9863446
IUPAC-Name Zinn(4+); Tetraacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sn+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(IV) acetate
Schmelzpunkt 231.0°C to 237.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (CH3COO)4Sn
Beilstein 02, III, 134
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: hydroylsis with water to sn(iv) oxide hydrate and, acetic acid;, soluble in acetone, benzene;, less soluble in carbon tetrachloride
Formelmasse 354.89
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0373098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/05/2021 Catalog Number380050050,380050010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(IV) acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH044-Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Zinn(IV)-acetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >