Learn More
Zinn(II)-Tetrafluorborat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13814-97-6 | B2F8Sn | 292.32 g/mol
140.00 CHF - 355.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13814-97-6 |
---|---|
Summenformel | B2F8Sn |
Molekulargewicht (g/mol) | 292.32 |
MDL-Nummer | MFCD00054047 |
InChI-Schlüssel | JPZSNSDMGTYJIW-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tin ii fluoroborate, tin fluoroborate, tin 2+ ditetrafluoroborate, tin bis tetrafluoroborate, tin borofluoride, tin fluoborate, tin ii borofluoride, stannous tetrafluoroborate, tin ii tetrafluoroborate |
PubChem CID | 159698 |
IUPAC-Name | Zinn(2+); Ditetrafluorborat |
SMILES | [Sn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11443810
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089669.A1 |
1 kg |
140.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11433810
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089669.D5 |
3 x 1 kg |
355.00 CHF
3 Kilogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Tin(II) tetrafluoroborate is used in electroplating. It is also used for plating bath tinned copper, tin and tin alloy. Further, it acts as a catalyst for various organic reactions. It is also employed in metal plating. In addition to this, it is used as a petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13814-97-6 | |
292.32 | |
JPZSNSDMGTYJIW-UHFFFAOYSA-N | |
159698 | |
[Sn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F |
B2F8Sn | |
MFCD00054047 | |
tin ii fluoroborate, tin fluoroborate, tin 2+ ditetrafluoroborate, tin bis tetrafluoroborate, tin borofluoride, tin fluoborate, tin ii borofluoride, stannous tetrafluoroborate, tin ii tetrafluoroborate | |
Zinn(2+); Ditetrafluorborat |
Spezifikation
Tin (II) tetrafluoroborate | |
Farblos | |
B2F8Sn | |
MFCD00054047 | |
tin ii fluoroborate, tin fluoroborate, tin 2+ ditetrafluoroborate, tin bis tetrafluoroborate, tin borofluoride, tin fluoborate, tin ii borofluoride, stannous tetrafluoroborate, tin ii tetrafluoroborate | |
JPZSNSDMGTYJIW-UHFFFAOYSA-N | |
Zinn(2+); Ditetrafluorborat | |
159698 | |
50% w/w aq. soln. |
13814-97-6 | |
Flüssigkeit | |
Sn(BF4)2 | |
UN3264 | |
Miscible with water. | |
[Sn++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F | |
292.32 | |
292.3 | |
1.670 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 237-487-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.