Learn More
Zinn(II)-Tetrafluorborat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tin(II) tetrafluoroborate is used in electroplating. It is also used for plating bath tinned copper, tin and tin alloy. Further, it acts as a catalyst for various organic reactions. It is also employed in metal plating. In addition to this, it is used as a petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin (II) tetrafluoroborate |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | Sn(BF4)2 |
UN-Nummer | UN3264 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Formelmasse | 292.3 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 50% w/w aq. soln. |
Dichte | 1.670 g/mL |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M18K005 | Analysenzertifikat | 14/02/2024 | 089669.D5,089669.A1 |
N02J010 | Analysenzertifikat | 08/02/2023 | 089669.D5,089669.A1 |
M10I033 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 089669.D5,089669.A1 |
P05H058 | Analysenzertifikat | 28/12/2021 | 089669.D5,089669.A1 |
W17A040 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 089669.D5,089669.A1 |