Learn More
Zinn(II) Pyrophosphat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15578-26-4 | O7P2Sn2 | 411.361 g/mol
45.98 CHF - 152.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 15578-26-4 |
---|---|
Summenformel | O7P2Sn2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 411.361 |
MDL-Nummer | MFCD00049544 |
InChI-Schlüssel | GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J |
Synonym | stannous pyrophosphate, technescan pyp, ditin pyrophosphate, tin ii pyrophosphate, tin 2+ pyrophosphate, unii-4dnt29ec86, stannous pyrophosphate usan, tin 2+ diphosphate 1:2, pyro stannous phosphate, ditin 2+ pyrophosphate 4- |
PubChem CID | 66379 |
IUPAC-Name | Phosphonatphosphat; Zinn (2+) |
SMILES | [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Sn+2].[Sn+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11403830
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089785.18 |
50 g |
45.98 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11413830
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089785.30 |
250 g |
152.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Tin(II) pyrophosphate is used to inhibit the formation of volatile sulfur compounds. Further, it is used for cyanide-free tin coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
15578-26-4 | |
411.361 | |
GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J | |
66379 | |
[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Sn+2].[Sn+2] |
O7P2Sn2 | |
MFCD00049544 | |
stannous pyrophosphate, technescan pyp, ditin pyrophosphate, tin ii pyrophosphate, tin 2+ pyrophosphate, unii-4dnt29ec86, stannous pyrophosphate usan, tin 2+ diphosphate 1:2, pyro stannous phosphate, ditin 2+ pyrophosphate 4- | |
Phosphonatphosphat; Zinn (2+) |
Spezifikation
Tin(II) Pyrophosphate | |
15578-26-4 | |
O7P2Sn2 | |
stannous pyrophosphate, technescan pyp, ditin pyrophosphate, tin ii pyrophosphate, tin 2+ pyrophosphate, unii-4dnt29ec86, stannous pyrophosphate usan, tin 2+ diphosphate 1:2, pyro stannous phosphate, ditin 2+ pyrophosphate 4- | |
GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J | |
Phosphonatphosphat; Zinn (2+) | |
66379 | |
4.009 |
400°C (decomposition) | |
Pulver | |
MFCD00049544 | |
Insoluble in water. | |
[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Sn+2].[Sn+2] | |
411.361 | |
411.32 |
Sicherheit und Handhabung
Sollte es mit den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholenGeeignete Handschuhe tragen.
Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.
missing translation for 'einecsNumber' : 239-635-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen