Learn More
Zinn(II) Pyrophosphat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11403830
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn(II) Pyrophosphat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403830
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11403830
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089785.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 15578-26-4 | O7P2Sn2 | 411.361 g/mol
Tin(II) pyrophosphate is used to inhibit the formation of volatile sulfur compounds. Further, it is used for cyanide-free tin coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15578-26-4
Summenformel O7P2Sn2
Molekulargewicht (g/mol) 411.361
MDL-Nummer MFCD00049544
InChI-Schlüssel GEZAUFNYMZVOFV-UHFFFAOYSA-J
Synonym stannous pyrophosphate, technescan pyp, ditin pyrophosphate, tin ii pyrophosphate, tin 2+ pyrophosphate, unii-4dnt29ec86, stannous pyrophosphate usan, tin 2+ diphosphate 1:2, pyro stannous phosphate, ditin 2+ pyrophosphate 4-
PubChem CID 66379
IUPAC-Name Phosphonatphosphat; Zinn (2+)
SMILES [O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Sn+2].[Sn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) Pyrophosphate
Schmelzpunkt 400°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 411.32
Dichte 4.009
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM14H032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog Number089785.18,089785.30
ChargennummerZ29H015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number089785.18,089785.30
ChargennummerN16I049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number089785.18,089785.30
ChargennummerQ11E055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number089785.18,089785.30
ChargennummerF14R017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number089785.18,089785.30
Name des Produkts
Zinn(II) Pyrophosphat, Thermo Scientific Chemicals >