Learn More
Zinn(II)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as reducing agent, soft abrasive, and in preparation of stannous salts. It is used in the manufacture of copper ruby glass, and for illumination with UV light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin(II) oxide |
Schmelzpunkt | 1080°C (decomposition) |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% (metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water,and alcohol. |
Formelmasse | 134.69 |
Dichte | 6.45 g/mL |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
X17K021 | Analysenzertifikat | 25/10/2024 | 011569.22,011569.14,011569.36 |
X17F021 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 011569.22,011569.14,011569.36 |
G05Z010 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | 011569.22,011569.14,011569.36 |
P11B003 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | 011569.22,011569.14,011569.36 |
L22K19 | Analysenzertifikat | 17/11/2021 | 011569.22,011569.14,011569.36 |