Learn More
Zinn(II)oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11463498
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn(II)oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463498
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11463498
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17889.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 21651-19-4 | OSn | 134.71 g/mol
Tin(II) oxide is used as reducing agent, soft abrasive, and in preparation of stannous salts. It is used in the manufacture of copper ruby glass, and for illumination with UV light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinn(II)-oxid wird als Reduktionsmittel und weiches Schleifmittel und zur Herstellung von zinnhaltigen Salzen verwendet. Es wird bei der Herstellung von Kupferrubinglas und zur Beleuchtung mit UV-Licht eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Materialien wie starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Reduktionsmitteln und Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21651-19-4
Summenformel OSn
Molekulargewicht (g/mol) 134.71
MDL-Nummer MFCD00011243
InChI-Schlüssel QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannous oxide, tin ii oxide, tin oxide sno, tin monoxide, tin oxide sn2o2, stannane, oxo, stannanone, stannicoxide, oxostannanylidene, oxo stannane
PubChem CID 88989
IUPAC-Name Oxozinn
SMILES O=[Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) oxide
Schmelzpunkt 1080°C (decomposition)
Menge 100 g
Strukturformel SnO
Merck Index 14,8787
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and alcohol.
Formelmasse 134.69
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.45
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10224008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog NumberA17889.36,A17889.22,A17889.0E
Chargennummer10249417 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2024 Catalog NumberA17889.36,A17889.22,A17889.0E
Chargennummer10242871 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2022 Catalog NumberA17889.36,A17889.22,A17889.0E
Chargennummer10155031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17889.36,A17889.22,A17889.0E
Chargennummer10224007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17889.36,A17889.22,A17889.0E
Name des Produkts
Zinn(II)oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >