Learn More
Zinn(II)-fluorophosphat, Thermo Scientific Chemicals
57.79 CHF - 210.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 52262-58-5
Summenformel FO3PSn
Molekulargewicht (g/mol) 216.679
MDL-Nummer MFCD00058794
InChI-Schlüssel ZIQLCYCKKROENE-UHFFFAOYSA-L
Synonym tin ii fluorophosphate, stannous fluorophosphate, acmc-20ajhz, fluoridophosphoric acid tin ii salt, tin, ion sn2+ fluoro-phosphite ion, fluoro-dioxido-oxophosphorane; tin 2+, fluoranyl-bis oxidanidyl-oxidanylidene-$l^ 5-phosphane; tin 2+Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 44717639
IUPAC-Name Fluoro-dioxido-oxo-$l^{5}-phosphan; Zinn(2+)
SMILES [O-]P(=O)([O-])F.[Sn+2]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11304547
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039608.06
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11394537
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039608.14
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zinn(II)-fluorophosphat, Thermo Scientific Chemicals