Learn More
Zinn(II)-fluorophosphat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11304547
Zinn(II)-fluorophosphat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304547
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11304547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039608.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52262-58-5
Summenformel FO3PSn
Molekulargewicht (g/mol) 216.679
MDL-Nummer MFCD00058794
InChI-Schlüssel ZIQLCYCKKROENE-UHFFFAOYSA-L
Synonym tin ii fluorophosphate, stannous fluorophosphate, acmc-20ajhz, fluoridophosphoric acid tin ii salt, tin, ion sn2+ fluoro-phosphite ion, fluoro-dioxido-oxophosphorane; tin 2+, fluoranyl-bis oxidanidyl-oxidanylidene-$l^ 5-phosphane; tin 2+
PubChem CID 44717639
IUPAC-Name Fluoro-dioxido-oxo-$l^{5}-phosphan; Zinn(2+)
SMILES [O-]P(=O)([O-])F.[Sn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) fluorophosphate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble (3.0g/L at 25°C)
Formelmasse 216.66
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerG21W006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039608.06,039601.14
ChargennummerF21W026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039608.14,039608.06,039609.09
ChargennummerA06X042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039608.06,039601.14
ChargennummerI18R036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039608.06,039601.14
ChargennummerL03G13 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039608.06,039601.14
Name des Produkts
Zinn(II)-fluorophosphat, Thermo Scientific Chemicals >