Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
42.91 CHF - 700.49 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-69-1
Summenformel Cl2Sn·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 225.63
MDL-Nummer MFCD00149863
Synonym Stannous chloride dihydrate
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10147810
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
424480050
5 g Glasflasche
42.91 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10227053
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
424481000
100 g Kunststoffflasche
63.13 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10351361
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
424485000
500 g Kunststoffflasche
194.97 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10194573
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
424480025
2.5 kg Kunststoffflasche
700.49 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals