Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10147810
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10147810 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10147810
Marke: Thermo Scientific 424480050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-69-1
Summenformel Cl2Sn·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 225.63
MDL-Nummer MFCD00149863
Synonym Stannous chloride dihydrate
Spezifikation
Siedepunkt 652.0°C
Chemischer Name oder Material Tin(II) chloride dihydrate
Schmelzpunkt 37.0°C to 38.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Anhaftende Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 103% (Iodimetry)
Strukturformel SnCl2·2H2O
Fieser 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,480; 13,298; 15,309; 16,68
Merck Index 15, 8910
Löslichkeitsinformationen (in hydrochloric acid) Passes test
Formelmasse 225.63
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Dichte 2.7100g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467559 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number424480025,424481000,424480050,424485000
ChargennummerA0459843 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/10/2024 Catalog Number424480025,424481000,424480050,424485000
ChargennummerA0442001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number424480025,424481000,424480050,424485000
ChargennummerB0155672 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number424480025,424481000,424480050,424485000
ChargennummerB0150715 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number424480025,424481000,424480050,424485000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) chloride dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, 98+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >