Learn More
Zinn(II)-chlorid, 98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7772-99-8 | Cl2Sn | 189.61 g/mol
31.45 CHF - 601.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-99-8
Summenformel Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 189.61
MDL-Nummer MFCD00011241
InChI-Schlüssel AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Stannous chloride
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10512991
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
196980250
25 g Glasflasche
31.45 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10572791
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
196981000
100 g Glasflasche
64.50 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10664702
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
196985000
500 g Glasflasche
198.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10308253
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
196980025
2.5 kg Glasflasche
601.00 CHF
2.50 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Zinn(II)-chlorid, 98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals