Learn More
Zinn(II)-chlorid, 98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10572791
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn(II)-chlorid, 98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572791
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10572791
Marke: Thermo Scientific Acros 196981000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7772-99-8 | Cl2Sn | 189.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-99-8
Summenformel Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 189.61
MDL-Nummer MFCD00011241
InChI-Schlüssel AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Stannous chloride
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Spezifikation
Siedepunkt 652.0°C
Chemischer Name oder Material Tin(II) chloride
Schmelzpunkt 246.0°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines kristallines Pulver oder Flocken
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5% (Iodimetry)
Strukturformel SnCl2
Fieser 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,521; 13,88; 15,138; 16,68; 17,334
Merck Index 15, 8910
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: in water: 2700g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies, soluble in tartaric acid, alcohol, acetone, ether,, methyl acetate, methyl ethyl ketone and isobutyl, alcohol
IUPAC-Name Dichlorozinn
Formelmasse 189.6
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 3.95
Dichte 3.9500g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Catalog Number196981000,196980250,196985000,196980025
ChargennummerA0442782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number196981000,196980250,196985000,196980025
ChargennummerA0435084 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2023 Catalog Number196981000,196980250,196985000,196980025
ChargennummerA0452005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number196981000,196980250,196985000,196980025
ChargennummerA0394658 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number196981000,196980250,196985000,196980025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Zinn(II)-chlorid, 98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >