Learn More
Zinn, AAS-Standardlösung, Sn 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Artikelnummer.: 11366379
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zinn, AAS-Standardlösung, Sn 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11366379
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11366379
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088112.AP
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin
Namenshinweis AAS standard solution, Sn 1000μg/mL
Menge 500 mL
Geruch Characteristic
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Prozentgehaltsbereich Sn 1000;mug/mL
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1550421 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2025 Catalog Number088112.AP,088112.AE
Chargennummer1544593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog Number088112.AP,088112.AE
Chargennummer1521985 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number088112.AP,088112.AE
Chargennummer1510744 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number088112.AP,088112.AE
Chargennummer1504898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number088112.AP,088112.AE
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin, AAS standard solution, Specpure, Sn 1000µg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Hydrochloric acid
Name des Produkts
Zinn, AAS-Standardlösung, Sn 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >