missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ TIM-3 Antibody Pair [HRP]
Monoclonal Antibody Pair
516.00 CHF - 1265.00 CHF
Spezifikation
Assay-Bereich | 31.25 pg/mL |
---|---|
Assay-Empfindlichkeit: | 31.25-2000 pg/mL |
Assay | Sandwich ELISA |
Konjugat | HRP |
Immunassay-Kit-Format | Sandwich-ELISA-Kit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18290878
|
Novus Biologicals™
NBP2-79594-15PLATES |
15 Plates |
1265.00 CHF
15 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18644470
|
Novus Biologicals™
NBP2-79594-5Plates |
5 Plates |
516.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TIM-3.Spezifikation
31.25 pg/mL | |
Sandwich ELISA | |
Sandwich-ELISA-Kit | |
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human TIM-3. | |
Sandwich-ELISA | |
84868 | |
Rabbit/Mouse | |
Immunology, Innate Immunity | |
TIM-3 |
31.25-2000 pg/mL | |
HRP | |
Antibody Pairs | |
Human | |
CD366, FLJ14428, HAVcr-2, hepatitis A virus cellular receptor 2, kidney injury molecule-3, T cell immunoglobulin mucin 3, T cell immunoglobulin mucin-3, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM 3, Tim-3, TIM3 T-cell membrane protein 3, TIMD-3, TIMD3KIM-3 | |
HAVCR2 | |
RUO | |
Storage is content dependent. |