Learn More
PEPperCHIP™ Tick-borne Encephalitis-Virus-Proteom-Mikroarray
Tick-borne Encephalitis-Virus-Proteom-Mikroarray mit 3414 virenspezifischen Peptiden, die doppelt gedruckt werden. Das Mikroarray kann für die Epitopkartierung, das Serumscreening oder die Biomarkerforschung verwendet werden.
Marke:  PEPperCHIP™ SPC.021.001
Artikelnummer. 16337768
  • 643.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Microarray-Inhalt: Genompolyprotein des Tick-borne Encephalitis-Virus zerspaltet in 13 Ketten: Peptid 2k, Capsid-Protein C, PRM, Peptid pr, kleines Hüllprotein M, Hüllprotein E, nicht strukturelles Protein 1A2, Serin-Protease-Untereinheit NS2 B, Serin-Protease NS3, Nicht strukturelles Protein 4A, nicht strukturelles Protein 4B, RNA-gerichtete RNA-Polymerase NS5
  • Peptidlänge/Überlappung: 15 aa/ 14 aa
  • Anzahl Peptide: 3414 gedruckt in Duplikat- und HA-, Polio- und c-Myc-Kontrollpeptiden
Spezifikation
Spezifikation
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
1 Objektträger
1 mm
Transparent
Individueller Barcode für jedes Microarray
Hochdichtes Peptid-Mikroarray
Unsteril
1 Array-Kopie pro Mikroarray
Kombinatorische Peptidsynthese durch Aminosäure-Laserdruck
ISO 9001:2015
RUO
Mikroglas
Antikörpervalidierung, Epitopkartierung, Serumscreening, Biomarker-Erkennung
75,4 x 25 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
PEPperCHIP™ Tick-borne Encephalitis-Virus-Proteom-Mikroarray > Menge: 1 Objektträger