Learn More
Thymolblaunatriumsalz, 0.04 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
25.40 CHF - 49.43 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 62625-21-2 |
---|---|
Summenformel | C27H29NaO5S |
Molekulargewicht (g/mol) | 488.57 |
MDL-Nummer | MFCD00151093 |
InChI-Schlüssel | OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M |
PubChem CID | 23692293 |
IUPAC-Name | Natrium;4-[3-(4-Hydroxy-2-Methyl-5-Propan-2-Ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-5-Methyl-2-Propan-2-Ylphenolat |
SMILES | [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11388957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038692.AE |
100 mL |
25.40 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11430151
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038692.AP |
500 mL |
44.30 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11398957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038692.M0 |
6 x 100 mL | N/A | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
62625-21-2 | |
488.57 | |
OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M | |
Natrium;4-[3-(4-Hydroxy-2-Methyl-5-Propan-2-Ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-5-Methyl-2-Propan-2-Ylphenolat |
C27H29NaO5S | |
MFCD00151093 | |
23692293 | |
[Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O |
Spezifikation
Thymol Blue sodium salt | |
0.04% w/v aq. soln. | |
MFCD00151093 | |
[Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O | |
488.57 | |
488.58 | |
0.979 g/mL |
62625-21-2 | |
C27H29NaO5S | |
OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M | |
Natrium;4-[3-(4-Hydroxy-2-Methyl-5-Propan-2-Ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-5-Methyl-2-Propan-2-Ylphenolat | |
23692293 | |
Geruchsneutral | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-973-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen