Learn More
Thymolblaunatriumsalz, 0.04 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11388957
Zum Warenkorb hinzufügen
Thymolblaunatriumsalz, 0.04 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388957
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Artikelnummer. 11388957
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038692.AE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-21-2
Summenformel C27H29NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 488.57
MDL-Nummer MFCD00151093
InChI-Schlüssel OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
PubChem CID 23692293
IUPAC-Name Natrium;4-[3-(4-Hydroxy-2-Methyl-5-Propan-2-Ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-5-Methyl-2-Propan-2-Ylphenolat
SMILES [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymol Blue sodium salt
Konzentration 0.04% w/v aq. soln.
Formelmasse 488.58
Geruch Geruchsneutral
Dichte 0.979 g/mL
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX01K507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number038692.AE,038692.AP
ChargennummerP14K526 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number038692.AE,038692.AP
ChargennummerX06J553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Catalog Number038692.AE,038692.AP
ChargennummerW27J511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Catalog Number038692.AE,038692.AP
ChargennummerW27J512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Catalog Number038692.AE,038692.AP
Name des Produkts
Thymolblaunatriumsalz, 0.04 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals >