Learn More
Thulium(III)-oxid, 99.99 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11316238
Zum Warenkorb hinzufügen
Thulium(III)-oxid, 99.99 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316238
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Artikelnummer. 11316238
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011199.04
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385.87 g/mol
Thulium oxide is an excellent thulium source which finds use in glass, optical and ceramic applications. Further, it is used in the manufacturing of portable X-ray transmission device. In addition to this, it finds use as a nuclear reactor control material. Nanostructured thulium oxide acts as an efficient biosensor in the field of medicinal chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12036-44-1
Summenformel O3Tm2
Molekulargewicht (g/mol) 385.87
MDL-Nummer MFCD00011285
InChI-Schlüssel ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name dithulium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III) oxide
Schmelzpunkt 2425°C
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in strong acids. Insoluble in water.
Formelmasse 385.87
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM04K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2024 Catalog Number011199.04,011199.09
ChargennummerP13J013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number011199.04
ChargennummerM20I035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011199.04,011199.09
ChargennummerX28H018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011199.04,011199.09
ChargennummerA02N22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011199.04,011199.09
Name des Produkts
Thulium(III)-oxid, 99.99 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals >