Learn More
Thulium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11348208
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thulium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348208
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11348208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039424.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13813-43-9
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13813-43-9
MDL-Nummer MFCD00050141
Synonym thulium iii iodide, acmc-1boxt
Spezifikation
Siedepunkt 1260°C
Chemischer Name oder Material Thulium(III) iodide
Schmelzpunkt 1015°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Flocken
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel TmI3
Formelmasse 549.65
Reinheit (%) 99.99%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP22K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Artikelnummer039424.03,039424.06
ChargennummerX17J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Artikelnummer039424.03,039424.06
ChargennummerX19B013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer039424.03,039424.06
ChargennummerA25W001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer039424.03,039424.06
ChargennummerN07F016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer039424.03,039424.06
Name des Produkts
Thulium(III)-iodid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >