Learn More
Thulium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
116.00 CHF - 1215.00 CHF
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00149875
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11382528
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014579.04
2 g
116.00 CHF
2 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11392528
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014579.09
10 g
359.00 CHF
10 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11430470
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014579.18
50 g
1215.00 CHF
50 Gramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thulium(III) nitrate hydrate is used as a laboratory reagent. It finds application in optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD00149875
Spezifikation
Thulium(III) nitrate hydrate
(REO)
UN1477
354.95 (Anhydrous)
Reacton™
Kristalline Aggregate
MFCD00149875
Soluble in water.
99.9%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H272-H315-H319-H335
Kann Brand verstärken;
Oxidationsmittel.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:NITRATE, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 239-069-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thulium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals