Learn More
Thulium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11392528
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thulium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392528
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11392528
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014579.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Thulium(III) nitrate hydrate is used as a laboratory reagent. It finds application in optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00149875
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III) nitrate hydrate
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
UN-Nummer UN1477
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 354.95 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.9%
Güte Reacton™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254935 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number014579.18,014579.09,014579.04
ChargennummerX08K065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number014579.18,014579.09,014579.04
ChargennummerY30E031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2024 Catalog Number014579.18,014579.09,014579.04
ChargennummerL11M12 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014579.18,014579.09,014579.04
ChargennummerL11K32 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number014579.18,014579.09,014579.04
Name des Produkts
Thulium(III)-nitrathydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >