Learn More
Thulium(III)-Chloridhydrat, 99.9 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 19423-86-0 | Cl3Tm | 275.28 g/mol
135.27 CHF - 523.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 19423-86-0
Summenformel Cl3Tm
Molekulargewicht (g/mol) 275.28
MDL-Nummer MFCD00011283
InChI-Schlüssel ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name thulium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11326238
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011200.04
2 g
135.27 CHF
2 Gramm
Verfügbar ab: 02-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11336238
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011200.09
10 g
523.00 CHF
10 Gramm
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thulium(III) chloride hydrate is used in proteomics research. It is also used in the production of glass, phosphors and lasers. Further, it serves as an important dopant for fiber amplifiers. Further, it is also used to prepare thulium(III) oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 236-904-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XP0525000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thulium(III)-Chloridhydrat, 99.9 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals