Learn More
Thulium(III)-Chloridhydrat, 99.9 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336238
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thulium(III)-Chloridhydrat, 99.9 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336238
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. 11336238
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011200.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 19423-86-0 | Cl3Tm | 275.28 g/mol
Thulium(III) chloride hydrate is used in proteomics research. It is also used in the production of glass, phosphors and lasers. Further, it serves as an important dopant for fiber amplifiers. Further, it is also used to prepare thulium(III) oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19423-86-0
Summenformel Cl3Tm
Molekulargewicht (g/mol) 275.28
MDL-Nummer MFCD00011283
InChI-Schlüssel ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name thulium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thulium(III) chloride hydrate
Farbe Grün
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol.
Formelmasse 275.29 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ07G007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number011200.09,011200.04
Chargennummer10252618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog Number011200.09,011200.04
Chargennummer22972 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011200.09,011200.04
ChargennummerJ16H34 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number011200.09,011200.04
ChargennummerW30A071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number011200.09,011200.04
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thulium(III) chloride hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thulium(III) chloride hydrate
Name des Produkts
Thulium(III)-Chloridhydrat, 99.9 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals >