Learn More
Thulium(III)-Chloridhydrat, 99.99 % (REO), REacton™, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Thulium(III) chloride hydrate is used extremely as a rare metal to study the metal science of thulium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Thulium(III) chloride hydrate |
Farbe | Grün |
Physikalische Form | Nasse kristalline Aggregate |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (REO) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 275.29 (Anhydrous) |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N28I109 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 011201.02,011201.04,011201.09 |
22972A | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011201.02,011201.04,011201.09 |
E24L34 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011201.02,011201.04,011201.09 |
H03I21 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011201.02,011201.04,011201.09 |
S10F026 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 011201.02,011201.04,011201.09 |
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.