Learn More
Thulium(III)-Bromid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14456-51-0 | Br3Tm | 408.646 g/mol
158.00 CHF - 686.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 14456-51-0
Summenformel Br3Tm
Molekulargewicht (g/mol) 408.646
MDL-Nummer MFCD00050138
InChI-Schlüssel HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym thulium bromide, thulium tribromide, thulium iii bromide, thulium 3+ tribromide, acmc-1bo43, thulium iii bromide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 1gMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 84454
IUPAC-Name Thulium(3+); Tribromid
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Tm+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11353568
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039186.03
1 g
158.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11343568
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039186.06
5 g
686.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-444-4
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
  • Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thulium(III)-Bromid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals