Learn More
Thulium(III)-Bromid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343568
Verfügbar ab: 21-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thulium(III)-Bromid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343568
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11343568
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039186.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14456-51-0 | Br3Tm | 408.646 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14456-51-0
Summenformel Br3Tm
Molekulargewicht (g/mol) 408.646
MDL-Nummer MFCD00050138
InChI-Schlüssel HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym thulium bromide, thulium tribromide, thulium iii bromide, thulium 3+ tribromide, acmc-1bo43, thulium iii bromide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 1g
PubChem CID 84454
IUPAC-Name Thulium(3+); Tribromid
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Tm+3]
Spezifikation
Siedepunkt 1440°C
Chemischer Name oder Material Thulium(III) bromide
Schmelzpunkt 952°C
Namenshinweis Ultra dry
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 408.66
Reinheit (%) 99.99%
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP10J023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Artikelnummer039186.06
ChargennummerD06Y001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer039186.06,039186.03
ChargennummerE07W009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer039186.06,039186.03
Name des Produkts
Thulium(III)-Bromid, ultratrocken, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >