Learn More
Thiosemicarbazid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11417586
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thiosemicarbazid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417586
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11417586
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14630.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 79-19-6 | CH5N3S | 91.132 g/mol
Used in TLC to stain alpha-keto acidsThiosemicarbazide is used as a reagent for ketones as well as chemical intermediate. It is involved in the detection of metals. It is also used in photography. Further, it is effective for controlling bacterial leaf blight in rice. In addition to this, it is used to prepare 1,3,4-thiadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in TLC zur Färbung von Alpha-Keto-Säuren verwendet. Thiosemicarbazid wird als Reagenz für Ketone sowie chemische Zwischenprodukte verwendet. Ist an der Detektion von Metallen beteiligt. Wird auch in der Fotografie verwendet. Darüber hinaus ist es wirksam für die Kontrolle bakterieller Blatttrübung bei Reis. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von 1,3,4-Thiadiazolen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Alkoholen und heißem Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-19-6
Summenformel CH5N3S
Molekulargewicht (g/mol) 91.132
MDL-Nummer MFCD00007620
InChI-Schlüssel BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiosemicarbazide, hydrazinecarbothioamide, n-aminothiourea, 1-aminothiourea, semicarbazide, thio, isothiosemicarbazide, 2-thiosemicarbazide, 3-thiosemicarbazide, thiocarbamylhydrazine, thiocarbamoylhydrazineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2723789
IUPAC-Name Aminthioharnstoff
SMILES C(=S)(N)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiosemicarbazide
Schmelzpunkt ∼180°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 506320
Merck Index 14,9361
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,alcohols and hot methanol.
Formelmasse 91.14
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252113 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA14630.22,A14630.36,A14630.0E
Chargennummer10252114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog NumberA14630.22,A14630.36,A14630.0E
Chargennummer10252115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog NumberA14630.22,A14630.36,A14630.0E
Chargennummer10248020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberA14630.22,A14630.36,A14630.0E
Chargennummer10247195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2023 Catalog NumberA14630.22,A14630,A14630.36,A14630.0E
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Name des Produkts
Thiosemicarbazid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >