Learn More
Thiosemicarbazid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10755801
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thiosemicarbazid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10755801 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10755801
Marke: Thermo Scientific Acros 138901000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 79-19-6 | CH5N3S | 91.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-19-6
Summenformel CH5N3S
Molekulargewicht (g/mol) 91.13
MDL-Nummer MFCD00007620
InChI-Schlüssel BRWIZMBXBAOCCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiosemicarbazide, hydrazinecarbothioamide, n-aminothiourea, 1-aminothiourea, semicarbazide, thio, isothiosemicarbazide, 2-thiosemicarbazide, 3-thiosemicarbazide, thiocarbamylhydrazine, thiocarbamoylhydrazine
PubChem CID 2723789
IUPAC-Name Aminthioharnstoff
SMILES C(=S)(N)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thiosemicarbazide
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 175.0°C to 180.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCSNHNH2
Menge 100 g
Beilstein 03,195
Fieser 01,1164
Merck Index 15,9514
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 91.13
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0456876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number138900025,138900050,138905000,138901000
ChargennummerA0465101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number138900050,138905000,138901000
ChargennummerA0456876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog Number138900025,138900050,138905000,138901000
ChargennummerA0454236 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number138900025,138900050,138905000,138901000
ChargennummerA0399817 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number138900025,138900050,138905000,138901000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiosemicarbazide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thiosemicarbazid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis