Learn More
Thiophosgen, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
56.35 CHF - 1655.26 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 463-71-8
MDL-Nummer MFCD00004918
InChI-Schlüssel ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thio
PubChem CID 10040
ChEBI CHEBI:29366
IUPAC-Name Thiocarbonyldichlorid
SMILES C(=S)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10357660
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
151640250
25 g Glasflasche
56.35 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10103300
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
151641000
100 g Glasflasche
139.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10647943
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
151645000
500 g Glasflasche
469.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11944391
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
151640025
2.5 kg Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thiophosgen, 85 %, Thermo Scientific Chemicals