Learn More
Thiophosgen, 85 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10103300
Zum Warenkorb hinzufügen
Thiophosgen, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10103300
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10103300
Marke: Thermo Scientific Acros 151641000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 463-71-8
MDL-Nummer MFCD00004918
InChI-Schlüssel ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thioMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10040
ChEBI CHEBI:29366
IUPAC-Name Thiocarbonyldichlorid
SMILES C(=S)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 73.0°C
Chemischer Name oder Material Thiophosgene
Farbe Orange-rot bis rot
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 80% min. (GC)
Summenformel CCl2S
Strukturformel ClCSCl
Beilstein 03,134
Fieser 05,667; 09,466
Flammpunkt 62°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slow decomposition in cold, fast in hot water. Other solubilities: soluble in ether, ccl4, decomposes in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 114.98
Formelmasse 114.98
Reinheit (%) 85%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5442
Relative Dichte 1.508
Dichte 1.5080g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0435557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number151645000,151641000,151640250,151640025
ChargennummerA0444252 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number151645000,151641000,151640250,151640025
ChargennummerA0455668 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number151645000,151641000,151640250,151640025
ChargennummerA0443342 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number151645000,151641000,151640250,151640025
ChargennummerA0411988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2022 Catalog Number151645000,151641000,151640250,151640025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thiophosgene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Thiophosgen, 85 %, Thermo Scientific Chemicals >