Learn More
Schwefelblüten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11399236
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwefelblüten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399236
2500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11399236
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17260.0E
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-34-9
Summenformel S
Spezifikation
Siedepunkt 444°C
Schmelzpunkt 117°C to 120°C
Physikalische Form Fest
Menge 2500 g
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251408 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA17260.22,A17260.0E,A17260.36
Chargennummer10249173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2024 Catalog NumberA17260.22,A17260.0E,A17260.36
Chargennummer10229929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17260.22,A17260.0E,A17260.36
Chargennummer10217923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17260.22,A17260.0E,A17260.36
Chargennummer10228022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17260.22,A17260.0E,A17260.36
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphur, flowers
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelblüten, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >