Learn More
Epredia™ Thinline Slotted Cassettes in Tube Packs
For routine tissue samples, cassettes are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers and have a front lid hinge with color-matched, attached lids available in 12 different color varieties.
201.00 CHF - 223.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive Ja
Menge 750/Karton
Poren Schlitze (context?) /Vertiefungen
Verschlusstyp Befestigter Deckel, vorderseitiges Scharnier
PrintMate-kompatibel Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16384096
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851736BE
Beige
201.00 CHF
750 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16394096
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851736BL
Blau
211.00 CHF
750 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16304106
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851736GN
Grün
201.00 CHF
750 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16314106
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851736GY
Grau
201.00 CHF
750 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16324106
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851736LA
Lavendel
211.00 CHF
750 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16334106
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851736LG
Hellgrün
201.00 CHF
750 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16344106
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851736LI
Lila
201.00 CHF
750 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16354106
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851736OR
Orange
211.00 CHF
750 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16364106
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851736PK
Rosa
201.00 CHF
750 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16374106
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851736TN
Gelbbraun
201.00 CHF
750 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16384106
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851736WH
Weiß
223.00 CHF
750 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16394106
Unterlagen ansehen
Epredia™
B851736YW
Gelb
211.00 CHF
750 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Schlitze (context?) /Vertiefungen
Ja
Geschlitzte Kassette
750/Karton
Befestigter Deckel, vorderseitiges Scharnier
Zur Verwendung mit PrintMate™ Druckern
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Thinline Slotted Cassettes in Tube Packs